Få mere at vide
4-Chlorophenyl Phenyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenyl phenyl sulfone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H |
| Formel vægt | 252.0012 |