Få mere at vide
(4-chlorophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695126
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
Artikelnummer. 10275334
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01197EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 873-76-7
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00004652
InChI nøgle PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC navn (4-chlorophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel ClC6H4CH2OH
Mængde 10 g
Formel vægt 142.58
Procent renhed 97%