Få mere at vide
(4-chlorophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275334
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10275334 10 g 10g
10596405 25 g 25g
10062174 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01197EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 873-76-7
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00004652
InChI nøgle PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC navn (4-chlorophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel ClC6H4CH2OH
Mængde 10 g
Formel vægt 142.58
Procent renhed 97%