Få mere at vide
4-Chlorophenyl dichlorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327661 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10327661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216100050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Navn note 98+%
CAS 772-79-2
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.5080g/mL
Kogepunkt 114.0°C to 116.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H4Cl3O2P
Lineær formel Cl2P(O)OC6H4Cl
Brydningsindeks 1.5380 to 1.5400
MDL nummer MFCD00009705
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.508
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
InChI nøgle CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1-chloro-4-dichlorophosphoryloxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 245.43
PubChem CID 69879
Formel vægt 245.43
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.