Få mere at vide
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone, 98%
Artikelnummer. 11439797
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439797 250 g 250g
11419797 10 g 10g
11429797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22766.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6640-25-1 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6640-25-1
Molekylær formel C10H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 180.631
MDL nummer MFCD00001295
InChI nøgle OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl cyclopropyl ketone, 4-chlorophenyl cyclopropyl methanone, 4-chlorobenzoyl cyclopropane, 4-chlorobenzoylcyclopropane, methanone, 4-chlorophenyl cyclopropyl, 4-chlorophenylcyclopropylmethanone, pubchem16774, acmc-209nvc, cyclopropyl 4-chlorophenyl ketone
PubChem CID 81148
IUPAC navn (4-chlorophenyl)-cyclopropylmethanone
SMIL C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 135°C to 137°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5718
Mængde 250 g
Beilstein 2044845
Formel vægt 180.63
Procent renhed 98%