Få mere at vide
(4-chlorphenyl)(4-piperidyl)methanonhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631483
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10631483 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10202642 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10631483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD10000CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 55695-51-7
Molekylær formel C12H15ClNO
Molekylvægt (g/mol) 224.71
MDL nummer MFCD00053028
InChI nøgle IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-p-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, bestipharma 579-258, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hcl
PubChem CID 2777114
IUPAC navn (4-chlorphenyl)-piperidin-4-ylmethanon; hydrochlorid
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.16
Procent renhed 95%