Få mere at vide
(4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone(Fenofibrate Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO2/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h3-11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 274.0761 |
| Procent renhed | >95% |