Få mere at vide
4-(chlormethyl)benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11994651 1 g 1g
11904661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438920010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16473-35-1
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
InChI nøgle OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
PubChem CID 5107660
IUPAC navn [4-(chlormethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Smeltepunkt 58.0°C to 60.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2C6H4CH2OH
Mængde 1 g
Formel vægt 156.61
Procent renhed 97%