Få mere at vide
4-(chloromethyl)benzoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10541364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10541364 25 g Glasflaske 25g
10003710 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314440250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 876-08-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 876-08-4
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00053224
InChI nøgle RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzoylchloride, 4-chloromethyl-benzoyl chloride, acmc-209qop, 4-chlormethylbenzoylchloride, 4-chloromethylbenzoylchloride, 4-chlormethyl benzoylchlorid, p-chloromethylbenzoyl chloride
PubChem CID 70136
IUPAC navn 4-(chlormethyl)benzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(chloromethyl)benzoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 126°C to 128°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2C6H4COCl
Mængde 25 g
Formel vægt 189.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride