Få mere at vide
4-(Chloromethyl)benzonitril, 98+%
Artikelnummer. 11459657
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459657 50 g 50g
11449657 10 g 10g
11469657 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22138.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-86-2 | C8H6ClN | 151,593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-86-2
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.593
MDL nummer MFCD00019761
InChI nøgle LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile
PubChem CID 70127
IUPAC navn 4-(chlormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Mængde 50 g
FN nummer UN2923
Formel vægt 151.6
Procent renhed ≥98%