Få mere at vide
4-(Chloromethyl)benzoic acid, 96%
Artikelnummer. 11445936
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445936 5 g 5g
11455936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22275.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1642-81-5 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1642-81-5
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00002568
InChI nøgle OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-chloromethyl, 4-carboxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzoic acid, alpha-chloro-p-toluylic acid, .alpha.-chloro-p-toluylic acid, pubchem15446, alpha-chloroparatoluic acid
PubChem CID 74234
IUPAC navn 4-(chlormethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 199°C to 202°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1907970
Formel vægt 170.6
Procent renhed 96%