Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane, 98%
Artikelnummer. 11490728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490728 25 g 25g
11470728 1 g 1g
11480728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25222.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80676-35-3 | C15H15Cl | 230.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80676-35-3
Molekylær formel C15H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 230.74
MDL nummer MFCD02093918
InChI nøgle KPTSLALCCGBCOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl dibenzyl, 1-chloromethyl-4-phenethylbenzene, 4-chloromethyl-1,2-diphenylethane, 1-chloromethyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-chloromethyl bibenzyl, 4-phenethylbenzyl chloride
PubChem CID 2733990
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-(2-phenylethyl)benzen
SMIL ClCC1=CC=C(CCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 230.73
Procent renhed 98%