Få mere at vide
4-(Chloromercuri)benzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30136225
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136225 25 mg
30133032 50 mg
17998949 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36775025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14110-97-5
Molekylær formel C6 H4 Cl Hg O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 415.19
IUPAC navn sodium;chloro-(4-sulfonatophenyl)mercury
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromercuri)benzenesulfonic Acid Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5O3S.ClH.Hg.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,7,8,9);1H;;/q;;2*+1/p-2
Formel vægt 415.9174
Procent renhed >95%