CAS RN 14110-97-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-(Chloromercuri)benzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
CAS: 14110-97-5 Molekylær formel: C6 H4 Cl Hg O3 S . Na Molekylvægt (g/mol): 415.19 IUPAC navn: sodium;chloro-(4-sulfonatophenyl)mercury SMIL: [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1