missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chlorohippuric Acid, TRC

Artikelnummer. 30360934
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360934 10 g
30349729 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36742010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13450-77-6
Molekylær formel C9 H8 Cl N O3
Molekylvægt (g/mol) 213.62
Synonym 4-Chlorobenzoylglycine, N-(4-Chlorobenzoyl)glycine, N-(p-Chlorobenzoyl)glycine, Ro 11-1903, p-Chlorobenzoylglycine, p-Chlorohippuric Acid
IUPAC navn 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetic acid
SMIL O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)NCC(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chlorohippuric Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formel vægt 213.0193
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.