CAS RN 13450-77-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Chlorohippuric Acid, TRC
CAS: 13450-77-6 Molekylær formel: C9 H8 Cl N O3 Molekylvægt (g/mol): 213.62 Synonym: 4-Chlorobenzoylglycine,N-(4-Chlorobenzoyl)glycine,N-(p-Chlorobenzoyl)glycine,Ro 11-1903,p-Chlorobenzoylglycine,p-Chlorohippuric Acid IUPAC navn: 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetic acid SMIL: O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)NCC(O)=O