Få mere at vide
4-Chlorodiphenyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenyl phenyl ether |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H |
| Formel vægt | 204.0342 |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?