Få mere at vide
4-chlorbutyrophenon, 95 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobutyrophenone |
| Smeltepunkt | 19 °C til 20 °C |
| Tæthed | 1.137 |
| Kogepunkt | 138 °C til 140 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 878974 |
| Formel vægt | 182.65 |
| Procent renhed | 95% |