Få mere at vide
4-chlorbutyrophenon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362496
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362496 5 g 5g
11372496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06383.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-52-6
Molekylær formel C10H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00001005
InChI nøgle GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyrophenone, gamma-chlorobutyrophenone, 4-chloro-1-oxo-1-phenylbutane, .gamma.-chlorobutyrophenone, 1-butanone,4-chloro-1-phenyl, chlorpropylphenylketon, 4-chlorobutyrylbenzene, 4-chlorobutyro-phenone, 3-benzoylpropyl chloride, .omega.-chlorobutyrophenone
PubChem CID 253533
IUPAC navn 4-chlor-1-phenylbutan-1-on
SMIL ClCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobutyrophenone
Smeltepunkt 19°C to 20°C
Tæthed 1.137
Kogepunkt 138°C to 140°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 5 g
Beilstein 878974
Formel vægt 182.65
Procent renhed 95%