Få mere at vide
4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. p-4813105 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 15299646
Brand: Thermo Scientific Acros 450330010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20443-74-7 | C12H8Cl2O2S | 287.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20443-74-7
Molekylær formel C12H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.17
InChI nøgle NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 109.0°C to 110.0°C
Analyseprocentområde 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 287.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.