Få mere at vide
4'-Klorobifenyl-4-sulfonylchlorid, 96%
Artikelnummer. 15497107
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497107 10 g 10g
15487107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34182.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 20443-74-7 | C12H8Cl2O2S | 287,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20443-74-7
Molekylær formel C12H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.154
MDL nummer MFCD01631918
InChI nøgle NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 107 °C til 108 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 287.17
Procent renhed 96%