Få mere at vide
4'-chlorbiphenyl-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15294814
Brand: Thermo Scientific Acros 450360010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80565-30-6 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80565-30-6
Molekylær formel C13H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 216.66
MDL nummer MFCD01631911
InChI nøgle UXCMNUUPBMYDLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4-4-chlorophenyl benzaldehyde, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-chloro-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10240, acmc-209pjr, amtda049
PubChem CID 592570
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)benzaldehyd
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4′-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 113.0°C to 116.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 216.67
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.