Få mere at vide
4-Chlorobenzylideneacetone, 98%
Artikelnummer. 11367395
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367395 5 g 5g
11377395 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05321.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3160-40-5 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3160-40-5
Molekylær formel C10H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 180.631
MDL nummer MFCD00018790
InChI nøgle UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-chlorobenzylideneacetone, 4-chlorobenzalacetone, 4-4-chlorophenyl-3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl-but-3-en-2-one, p-chlorobenzylidene acetone, 3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl, p-chlorobenzalacetone
PubChem CID 736572
IUPAC navn (E)-4-(4-chlorphenyl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzylideneacetone
Smeltepunkt 55°C to 60°C
Kogepunkt 145°C to 147°C (5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1100204
Formel vægt 180.64
Procent renhed 98%