Få mere at vide
4-Chlorobenzylamine, 97+%
Artikelnummer. 11421748
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421748 100 g 100g
11344749 5 g 5g
11411748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13984.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-86-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
4-chlorbenzylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chlorobenzylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-86-9
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00008121
InChI nøgle YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
PubChem CID 66036
IUPAC navn (4-chlorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzylamine
Tæthed 1.16
Kogepunkt 229°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.559
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 507949
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 141.6
Procent renhed ≥97%