Få mere at vide
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride, 98+%
Artikelnummer. 11489333
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489333 25 g 25g
11499333 100 g 100g
11409343 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11769.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1530-39-8 | C25H21Cl2P | 423.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1530-39-8
Molekylær formel C25H21Cl2P
Molekylvægt (g/mol) 423.32
MDL nummer MFCD00041533
InChI nøgle RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chlorobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1bpq8, 4-chlorobenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyltriphenyl-phosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphanium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphine, chloride, 4-chlorobenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2733546
SMIL [Cl-].ClC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 286°C to 291°C
Mængde 25 g
Beilstein 4173400
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn (4-chlorphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chlorid
Formel vægt 423.32
Procent renhed ≥98%