Få mere at vide
4-klorbenzylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30137280
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137280 100 g
30012724 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364720100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-53-4
Molekylær formel C8 H6 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 151.59
Synonym (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Benzeneacetonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, (p-chlorophenyl)- (7CI, 8CI), (p-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-(4-Chlorophenyl)acetonitrile, 4-Chlorobenzyl cyanide, 4-Chlorobenzyl nitrile, NSC 49108, p-Chlorbenzylnitrile, p-Chloro-α-cyanotoluene, p-Chlorobenzyl cyanide
IUPAC navn 2-(4-klorfenyl)acetonitril
SMIL Clc1ccc(CC#N)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)acetonitrile
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Formel vægt 151.0189