Få mere at vide
4-klorbenzylcyanid, TRC
Product Code. 30012724
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30012724 10 g
30137280 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30012724 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36472010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-53-4
Molekylær formel C8 H6 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 151.59
Synonym (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Benzeneacetonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, (p-chlorophenyl)- (7CI, 8CI), (p-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-(4-Chlorophenyl)acetonitrile, 4-Chlorobenzyl cyanide, 4-Chlorobenzyl nitrile, NSC 49108, p-Chlorbenzylnitrile, p-Chloro-α-cyanotoluene, p-Chlorobenzyl cyanide
IUPAC navn 2-(4-klorfenyl)acetonitril
SMIL Clc1ccc(CC#N)cc1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)acetonitrile
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Formel vægt 151.0189