Få mere at vide
4-Chlorobenzyl chloride, 99+%
Artikelnummer. 10697112 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10697112 5 g 5g
10607312 250 g 250g
10371424 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697112 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150240050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-83-6
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.03
MDL nummer MFCD00000914
InChI nøgle JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC navn 1-chlor-4-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl chloride
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 27°C to 28°C
Farve Farveløs til hvid
Kogepunkt 221°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.5% max. p-Chlorobenzal chloride (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH2Cl
Mængde 5 g
Beilstein 05, 308
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formel vægt 161.03
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof