Få mere at vide
4-chlorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364749
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364749 25 g 25g
11437706 250 g 250g
11427706 1000 g 1000g
11374749 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14696.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
4-chlorbenzylchlorid var testforbindelsen til bestemmelse af rotte-hepatocellulære thioler ved HPLC. Som et reagens brugt til derivatisering af f.eks. en calix[4]aren og en tryptamin. Det er meget brugt som mellemprodukt til fremstilling af organiske forbindelser som benzylalkohol og benzylcyanid. Bruges også i brændstof som tandkødshæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chlorbenzylchlorid var testforbindelsen til bestemmelse af rotte-hepatocellulære thioler ved HPLC. Som et reagens brugt til derivatisering af f.eks. en calix[4]aren og en tryptamin. Det er meget brugt som mellemprodukt til fremstilling af organiske forbindelser som benzylalkohol og benzylcyanid. Bruges også i brændstof som tandkødshæmmer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-83-6
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000914
InChI nøgle JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC navn 1-chlor-4-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl chloride
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Tæthed 1.275
Kogepunkt 220°C to 221°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5575
Mængde 25 g
FN nummer UN3427
Beilstein 471558
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 161.03
Procent renhed ≥98%