Få mere at vide
4-Chlorobenzyl Chloride (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzyl Chloride |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| Formel vægt | 159.9847 |