Få mere at vide
4-Chlorobenzyl bromide, 98+%
Artikelnummer. 11449897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449897 5 g 5g
11459897 25 g 25g
11469897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22858.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
4-chlorbenzylbromid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chlorobenzylbromid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og aktive metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-95-7
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.48
MDL nummer MFCD00040714
InChI nøgle KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
PubChem CID 69329
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-chlorbenzen
SMIL ClC1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl bromide
Smeltepunkt 46°C to 51°C
Kogepunkt 107°C to 108°C (8 mmHg)
Lugt Pungent
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 606497
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 205.49
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene