Få mere at vide
4-chlorbenzylalkohol, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
4-chlorbenzylalkohol fungerer som et reagens til beskyttelse af carboxylgrupper som deres 4-chlorbenzylestere, mere stabile over for syre end de tilsvarende benzylestere. Det bruges som opløsningsmiddel i malingfjerner og vandbårne belægninger. Det fungerer som hærder. Det bruges også i lægemidler, kosmetik, konserveringsmidler og smagsstoffer& duftmidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (2,5 mg/ml ved °20 C) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 68 °C til 72 °C |
| Kogepunkt | 234 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 636502 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (2,5 mg/ml ved 20 °C) og methanol. |
| Formel vægt | 142.59 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.