Få mere at vide
4-Chlorobenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11450423
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450423 25 g 25g
11460423 100 g 100g
11470423 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11504.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
4-chlorbenzylalkohol fungerer som et reagens til beskyttelse af carboxylgrupper som deres 4-chlorbenzylestere, mere stabile over for syre end de tilsvarende benzylestere. Det bruges som opløsningsmiddel i malingfjerner og vandbårne belægninger. Det fungerer som hærder. Det bruges også i lægemidler, kosmetik, konserveringsmidler og smagsstoffer& duftmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chlorbenzylalkohol fungerer som et reagens til beskyttelse af carboxylgrupper som deres 4-chlorbenzylestere, mere stabile over for syre end de tilsvarende benzylestere. Det bruges som opløsningsmiddel i malingfjerner og vandbårne belægninger. Det fungerer som hærder. Det bruges også i lægemidler, kosmetik, konserveringsmidler og smagsstoffer& duftmidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (2,5 mg/ml ved °20 C) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-76-7
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00004652
InChI nøgle PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC navn (4-chlorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Kogepunkt 234°C
Mængde 25 g
Beilstein 636502
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.5mg/ml at 20°C),and methanol.
Formel vægt 142.59
Procent renhed 99%