Få mere at vide
4-Chlorobenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 10733641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10733641 100 g Glasflaske 100g
10142660 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108771000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-76-7
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.58
MDL nummer MFCD00004652
InChI nøgle PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC navn (4-chlorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69.0°C to 72.0°C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 234.0°C
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH2OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 444
Fieser 07,59
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.5g/L in water (20°C)
Formel vægt 142.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder