Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzyl alcohol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 69,0 °C til 72,0 °C |
| Farve | Beige til hvid |
| Kogepunkt | 234,0 °C |
| Flammepunkt | 70 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |