Få mere at vide
4-Chlorobenzoylacetonitrile, 98%
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i dichlormethan, ether, ethylacetat og methanol
Noter
°Opbevares ved -20 C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i dichlormethan, ether, ethylacetat og methanol
Noter
°Opbevares ved -20 C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzoylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 128°C to 132°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 743368 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Dichloromethane,Ether,Ethyl Acetate and Methanol |
| Formel vægt | 179.61 |
| Procent renhed | 98% |