Få mere at vide
4-Chlorobenzoylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11459503
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459503 5 g 5g
11469503 25 g 25g
11479503 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12364.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4640-66-8 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i dichlormethan, ether, ethylacetat og methanol
Noter
°Opbevares ved -20 C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4640-66-8
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.603
MDL nummer MFCD00051625
InChI nøgle JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzoylacetonitrile, 3-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 4-chlorophenacylcyanide, p-chlorophenacyl cyanide, 4-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-4-chloro-phenyl-3-oxo-propionitrile, 4-chlorobenzoylacetonitirle, zlchem 1256, pubchem12045, acmc-1akag
PubChem CID 138308
IUPAC navn 3-(4-chlorphenyl)-3-oxopropannitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoylacetonitrile
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Mængde 5 g
Beilstein 743368
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane,Ether,Ethyl Acetate and Methanol
Formel vægt 179.61
Procent renhed 98%