Få mere at vide
4-Klorobenzoylchlorid, 99+%
Artikelnummer. 11974981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11974981 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10041650 5 mL Glasflaske 5ml
10377170 100 mL Glasflaske 100ml
10407550 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11974981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150190025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-01-0
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
InChI nøgle RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
IUPAC navn 4-chlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 12,0 °C til 14,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 222,0 °C
Flammepunkt 105 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4COCl
Brydningsindeks 1,5770 til 1,5790
Mængde 2.5 L
Beilstein 09,341
Specifik vægtfylde 1.37
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolysere. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.