Få mere at vide
4-Chlorobenzoyl chloride, 99+%
Artikelnummer. 10377170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
Artikelnummer. 10377170
Brand: Thermo Scientific Acros 150191000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-01-0
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
InChI nøgle RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
IUPAC navn 4-chlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 12.0°C to 14.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 222.0°C
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4COCl
Brydningsindeks 1.5770 to 1.5790
Mængde 100 mL
Beilstein 09,341
Specifik vægtfylde 1.37
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.