Få mere at vide
4-chlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384749
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384749 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11384749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16325.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
4-chlorbenzoylchlorid blev anvendt til at syntetisere 4-chlorbenzoyl-CoA ved at reagere det med CoA i KHC03-buffer. 4-chlorbenzoylchlorid kan anvendes i følgende undersøgelser Acylering af benzen ved hjælp af forskellige faste syrekatalysatorer såsom dodecatungstophosphorsyre (DTPA), DTPA/K-10 ler, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-ler og sulfateret zirconiumoxid, Fremstilling af 1-(4-chlorbenzoyl)-2,7-dimethoxynaphthalen, Fremstilling af 4-chlorbenzoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffer, Fremstilling af 1-aryl-(4- oxyacetyl-semicaroba-zoyl-4-carbonzyldes)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
-chlorbenzoylchlorid blev brugt til at syntetisere 4-chlorbenzoyl-CoA ved at reagere det med CoA i KHCO3-buffer. 4-chlorbenzoylchlorid kan anvendes i følgende undersøgelser Acylering af benzen ved hjælp af forskellige faste syrekatalysatorer såsom dodecatungstophosphorsyre (DTPA), DTPA/K-10 ler, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-ler og sulfateret zirconiumoxid, Fremstilling af 1-(4-chlorbenzoyl)-2,7-dimethoxynaphthalen, Fremstilling af 4-chlorbenzoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffer, Fremstilling af 1-aryl-(4- oxyacetyl-semicaroba-zoyl-4-carbonzyldes)
Opløselighed
Reagerer med vand. Reagerer med alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, alkohol, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoyl chloride
CAS 122-01-0
Smeltepunkt 12 °C til 14 °C
Tæthed 1.377
Kogepunkt 221 °C til 222 °C
Flammepunkt 105 °C
Lugt Acrid
Molekylær formel C7H4Cl2O
Brydningsindeks 1.578
MDL nummer MFCD00000686
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 471606
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride
Opløselighedsinformation Reagerer med vand. Reagerer med alkohol.
InChI nøgle RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 4-chlorbenzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 175.01
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%