Få mere at vide
4-klorobenzoylchlorid, 98%
Beskrivelse
4-chlorbenzoylchlorid blev anvendt til at syntetisere 4-chlorbenzoyl-CoA ved at reagere det med CoA i KHC03-buffer. 4-chlorbenzoylchlorid kan anvendes i følgende undersøgelser Acylering af benzen ved hjælp af forskellige faste syrekatalysatorer såsom dodecatungstophosphorsyre (DTPA), DTPA/K-10 ler, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-ler og sulfateret zirconiumoxid, Fremstilling af 1-(4-chlorbenzoyl)-2,7-dimethoxynaphthalen, Fremstilling af 4-chlorbenzoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffer, Fremstilling af 1-aryl-(4- oxyacetyl-semicaroba-zoyl-4-carbonzyldes)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-chlorbenzoylchlorid blev brugt til at syntetisere 4-chlorbenzoyl-CoA ved at reagere det med CoA i KHCO3-buffer. 4-chlorbenzoylchlorid kan anvendes i følgende undersøgelser Acylering af benzen ved hjælp af forskellige faste syrekatalysatorer såsom dodecatungstophosphorsyre (DTPA), DTPA/K-10 ler, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-ler og sulfateret zirconiumoxid, Fremstilling af 1-(4-chlorbenzoyl)-2,7-dimethoxynaphthalen, Fremstilling af 4-chlorbenzoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffer, Fremstilling af 1-aryl-(4- oxyacetyl-semicaroba-zoyl-4-carbonzyldes)
Opløselighed
Reagerer med vand. Reagerer med alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, alkohol, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzoyl chloride |
| Smeltepunkt | 12 °C til 14 °C |
| Tæthed | 1.377 |
| Kogepunkt | 221 °C til 222 °C |
| Flammepunkt | 105 °C (221 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.578 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 471606 |
| Vis mere |