Få mere at vide
4-chlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467797
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467797 100 g 100g
11477797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16325.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
4-chlorbenzoylchlorid blev anvendt til at syntetisere 4-chlorbenzoyl-CoA ved at reagere det med CoA i KHC03-buffer. 4-chlorbenzoylchlorid kan anvendes i følgende undersøgelser Acylering af benzen ved hjælp af forskellige faste syrekatalysatorer såsom dodecatungstophosphorsyre (DTPA), DTPA/K-10 ler, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-ler og sulfateret zirconiumoxid, Fremstilling af 1-(4-chlorbenzoyl)-2,7-dimethoxynaphthalen, Fremstilling af 4-chlorbenzoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffer, Fremstilling af 1-aryl-(4- oxyacetyl-semicaroba-zoyl-4-carbonzyldes)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
-chlorbenzoylchlorid blev brugt til at syntetisere 4-chlorbenzoyl-CoA ved at reagere det med CoA i KHCO3-buffer. 4-chlorbenzoylchlorid kan anvendes i følgende undersøgelser Acylering af benzen ved hjælp af forskellige faste syrekatalysatorer såsom dodecatungstophosphorsyre (DTPA), DTPA/K-10 ler, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-ler og sulfateret zirconiumoxid, Fremstilling af 1-(4-chlorbenzoyl)-2,7-dimethoxynaphthalen, Fremstilling af 4-chlorbenzoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffer, Fremstilling af 1-aryl-(4- oxyacetyl-semicaroba-zoyl-4-carbonzyldes)
Opløselighed
Reagerer med vand. Reagerer med alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, alkohol, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-01-0
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.008
MDL nummer MFCD00000686
InChI nøgle RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
IUPAC navn 4-chlorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 12°C to 14°C
Tæthed 1.377
Kogepunkt 221°C to 222°C
Flammepunkt 105°C (221°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.578
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 471606
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water. Reacts with alcohol.
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzoyl chloride