Få mere at vide
4-Klorobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30368080
Skift visning
Mængde:
1 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368080 500 g
30367648 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364525500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-56-6
Molekylær formel C7 H4 Cl F3
Molekylvægt (g/mol) 180.55
Synonym Toluene, p-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, (p-Chlorophenyl)trifluoromethane, 4-(Trifluoromethyl)chlorobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl chloride, 4-Chloro(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-1-trifluoromethylbenzene, 4-Chloro-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Chlorobenzotrifluoride, 4-Chlorobenzyltrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-chlorobenzene, NSC 10309, Oxol 100, Oxsol 100, Oxsul 100, p-(Trifluoromethyl)chlorobenzene, p-Chloro(trifluoromethyl)benzene, p-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, p-Chlorobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenyl chloride
IUPAC navn 1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Formel vægt 179.9954