Få mere at vide
4-klorobenzotrifluorid, 98+%
Beskrivelse
4-chlorbenzotrifluorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt til farvestoffer. Det bruges som en aktiv komponent i polyurethan finish. Det bruges også i klæbemidler, pigmenter, forseglingskemikalier, maling og belægninger. Desuden bruges det som et miljøvenligt opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning og dielektrisk væske. Den har en høj kapacitet til at opløse blæk, som bruges i trykkeribranchen. Ud over dette bruges det også som xylenerstatning i rengøringsmidler, fortyndere og andre aromatiske kulbrinteblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Chlorbenzotrifluorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt til farvestoffer. Det bruges som en aktiv komponent i polyurethan finish. Det bruges også i klæbemidler, pigmenter, forseglingskemikalier, maling og belægninger. Desuden bruges det som et miljøvenligt opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning og dielektrisk væske. Den har en høj kapacitet til at opløse blæk, som bruges i trykkeribranchen. Ud over dette bruges det også som xylenerstatning i rengøringsmidler, fortyndere og andre aromatiske kulbrinteblandinger.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lysfølsom. Inkompatibel med natriumdimethylsulfonat, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzotrifluoride |
| Smeltepunkt | -36 °C |
| Tæthed | 1.346 |
| Kogepunkt | 136 °C til 138 °C |
| Flammepunkt | 47 °C (116 °F) |
| Brydningsindeks | 1.446 |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2234 |
| Beilstein | 510203 |
| Merck Index | 14,2126 |
| Vis mere |