Få mere at vide
4-klorobenzotrifluorid, 98+%
Artikelnummer. 11442138
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442138 100 g 100g
11452138 500 g 500g
11462138 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15154.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-56-6 | C7H4ClF3 | 180,554 g/mol
4-chlorbenzotrifluorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt til farvestoffer. Det bruges som en aktiv komponent i polyurethan finish. Det bruges også i klæbemidler, pigmenter, forseglingskemikalier, maling og belægninger. Desuden bruges det som et miljøvenligt opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning og dielektrisk væske. Den har en høj kapacitet til at opløse blæk, som bruges i trykkeribranchen. Ud over dette bruges det også som xylenerstatning i rengøringsmidler, fortyndere og andre aromatiske kulbrinteblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chlorbenzotrifluorid fungerer som et vigtigt mellemprodukt til farvestoffer. Det bruges som en aktiv komponent i polyurethan finish. Det bruges også i klæbemidler, pigmenter, forseglingskemikalier, maling og belægninger. Desuden bruges det som et miljøvenligt opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning og dielektrisk væske. Den har en høj kapacitet til at opløse blæk, som bruges i trykkeribranchen. Ud over dette bruges det også som xylenerstatning i rengøringsmidler, fortyndere og andre aromatiske kulbrinteblandinger.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lysfølsom. Inkompatibel med natriumdimethylsulfonat, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-56-6
Molekylær formel C7H4ClF3
Molekylvægt (g/mol) 180.554
MDL nummer MFCD00000627
InChI nøgle QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 7394
IUPAC navn 1-chlor-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -36°C
Tæthed 1.346
Kogepunkt 136°C to 138°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 g
FN nummer UN2234
Beilstein 510203
Merck Index 14,2126
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formel vægt 180.56
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzotrifluoride