Få mere at vide
4-klorobenzotrifluorid, 98%
Artikelnummer. 10224230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224230 25 mL Glasflaske 25ml
10091020 250 mL Glasflaske 250ml
10035913 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108730250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 98-56-6 | C7H4ClF3 | 180,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-56-6
Molekylær formel C7H4ClF3
Molekylvægt (g/mol) 180.56
MDL nummer MFCD00000627
InChI nøgle QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 7394
IUPAC navn 1-chlor-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzotrifluoride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -36,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3500g/mL
Kogepunkt 136,0 °C til 138,0 °C
Flammepunkt 47 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CF3
Brydningsindeks 1,4453 til 1,4473
Mængde 25 mL
Merck Index 15, 2127
Specifik vægtfylde 1.35
Viskositet 0,67 mPa (38 °C)
Formel vægt 180.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.