Få mere at vide
4-klorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30133817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133817 10 g
30003701 5 g
30012920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36448510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-85-0
Molekylær formel C13 H9 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 216.66
Synonym (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, 4-Chlorobenzophenone, Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn (4-chlorophenyl)-phenylmethanon
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Formel vægt 216.0342
Procent renhed >95%