Få mere at vide
4-klorbenzophenon, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzophenone |
| Smeltepunkt | 75 °C til 77 °C |
| Kogepunkt | 332 °C |
| Flammepunkt | 143 °C (289 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 512043 |
| Formel vægt | 216.67 |
| Procent renhed | 99% |