Få mere at vide
4-klorbenzophenon, 99%
Artikelnummer. 11488047
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488047 100 g 100g
11498047 500 g 500g
11408057 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17458.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134-85-0 | C13H9ClO | 216,664 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-85-0
Molekylær formel C13H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 216.664
MDL nummer MFCD00000622
InChI nøgle UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzophenone, 4-chlorophenyl phenyl methanone, p-chlorobenzophenone, methanone, 4-chlorophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro, p-cbp, unii-wih1iz728u, 4-chloro benzophenone, 4-chlorophenyl-phenylmethanone, wih1iz728u
PubChem CID 8653
IUPAC navn (4-chlorphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzophenone
Smeltepunkt 75°C to 77°C
Kogepunkt 332°C
Flammepunkt 143°C (289°F)
Mængde 100 g
Beilstein 512043
Formel vægt 216.67
Procent renhed 99%