Få mere at vide
4-Chlorobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. p-85587 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
Artikelnummer. 10347620
Brand: Thermo Scientific Acros 159250250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 74-11-3 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-11-3
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.57
MDL nummer MFCD00002531
InChI nøgle XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
PubChem CID 6318
ChEBI CHEBI:30747
IUPAC navn 4-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240.0°C to 243.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 274.0°C to 276.0°C
Flammepunkt 238°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09, 340
Merck Index 15, 2126
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0,08g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, freely soluble in alcohol and ether
Formel vægt 156.57
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.